Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25930.06
H25930.03
H25930.06EA
186
EUR
H25930.06
H25930.03
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate ≥98%
Potassium 2-phenylethyltrifluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 329976-74-1
Molecular Formula: C8H9BF3K
Formula Weight: 212.06
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD09039257
Formula:
C₈H₉BF₃K Pto. de fusión: 173…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09039257 Núm. CAS: 329976-74-1 |