3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
L19797.03
L19797.MD
L19797.03EA
76.3
EUR
L19797.03
L19797.MD
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 68208-21-9
Molecular Formula: C9H10ClNO2
Formula Weight: 199.64
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 217° dec.
Beilstein Reference: 2938807
MDL No.: MFCD00463160
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ MW: 199,64 g/mol Pto. de fusión: ∼ 217 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00463160 Núm. CAS: 68208-21-9 |