3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H25806.14
H25806.06
H25806.14EA
346
EUR
H25806.14
H25806.06
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5333-34-6
Molecular Formula: C12H14O5
Formula Weight: 238.24
Melting Point: 159-161°
MDL No.: MFCD00033286
Formula:
C₁₂H₁₄O₅ Pto. de fusión: 159…161 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00033286 Núm. CAS: 5333-34-6 |