3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B22176.06 B22176.14 B22176.22
B22176.06EA 65.6 EUR
B22176.06 B22176.14 B22176.22
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid 98%
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionic acid
Purity: 98% CAS No.: 5678-48-8 Molecular Formula: C9H10N2O4 Formula Weight: 210.19 MDL No.: MFCD00090356
Formula: C₉H₁₀N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00090356
Núm. CAS: 5678-48-8