α-α'-Etilendinitrilodi-o-cresol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A13885.14 A13885.22 A13885.36
A13885.14EA 52 EUR
A13885.14 A13885.22 A13885.36
α-α'-Etilendinitrilodi-o-cresol 98%
α-α'-Etilendinitrilodi-o-cresol
Purity: 98% CAS No.: 94-93-9 Molecular Formula: C16H16N2O2 Formula Weight: 268.32 Melting Point: 129-131° Beilstein Reference: 535296 Merck Reference: 14,8322 MDL No.: MFCD00002244
Formula: C₁₆H₁₆N₂O₂
Pto. de fusión: 129…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002244
Núm. CAS: 94-93-9
EINECS: 202-376-3
Índice Merck: 14,8322