Potassium allyltrifluoroborate ≥97.0% (W)
Proveedor: TCI
Atención
P1480-1G P1480-5G
TCIAP1480-1GEA 54 EUR
TCIAP1480-1G TCIAP1480-5G
Potassium allyltrifluoroborate ≥97.0% (W)
Potassium allyltrifluoroborate
Formula: C₃H₅BF₃K
Número MDL: MFCD07368222
Núm. CAS: 233664-53-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13571ab2e3b5bb67f0b5ba0fb3ff7887c53560a9&vid=13571ab2e3b5bb67f0b5ba0fb3ff7887c53560a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric) min. 97.0 %