Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(vinyl)borate
L17970.03 L17970.06
L17970.03EA 47.5 EUR
L17970.03 L17970.06
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97%
Potassium vinyltrifluoroborate
Purity: 97% CAS No.: 13682-77-4 Molecular Formula: C2H3BF3K Formula Weight: 133.95 Melting Point: 230° dec. Beilstein Reference: 7777570
Formula: C₂H₃BF₃K
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093335
Núm. CAS: 13682-77-4