Potassium vinyltrifluoroborate ≥97.0% (W)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Potassium trifluoro(vinyl)borate
P1479-1G
P1479-5G
P1479-25G
TCIAP1479-1GEA
16
EUR
TCIAP1479-1G
TCIAP1479-5G
TCIAP1479-25G
Potassium vinyltrifluoroborate ≥97.0% (W)
Potassium vinyltrifluoroborate
Formula:
C₂H₃BF₃K |
Número MDL:
MFCD02093335 Núm. CAS: 13682-77-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Gravimetric) | min. 97.0 % |