3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L16682.14
L16682.22
L16682.14EA
99.1
EUR
L16682.14
L16682.22
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate ≥98%
3-[3,3,3-Trimethyl-1,1-bis[(trimethylsilyl)oxy]disiloxanyl]propyl methacrylate
Purity: 98%
CAS No.: 17096-07-0
Molecular Formula: C16H38O5Si4
Formula Weight: 422.82
Flash Point: 201°(393°F)
Refractive Index: 1.4175
Boiling Point: 112-115°/0.2mm
MDL No.: MFCD00053871
Formula:
C₁₆H₃₈O₅Si₄ Pto. Ebullición: 112…115 °C (0,2 mmHg) Densidad: 0,930 Pto. de inflamación: 201 °C (393 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00053871 Núm. CAS: 17096-07-0 EINECS: 241-165-0 |