4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
367540010 367540050
ACRO367540010EA 87.2 EUR
ACRO367540010 ACRO367540050
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BO₄
MW: 250,099 g/mol
Pto. de fusión: 101…106 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02093723
Núm. CAS: 269410-22-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %