3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-(Trimethylsilyl)phenyl)boronic acid
T2663-5G
T2663-1G
TCIAT2663-5GEA
124
EUR
TCIAT2663-5G
TCIAT2663-1G
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Trimethylsilyl)phenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₅BO₂Si MW: 194.1100 g/mol |
Número MDL:
MFCD03093884 Núm. CAS: 177171-16-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 113.0 % |