4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H52336.MD H52336.03
H52336.MDEA 104 EUR
H52336.MD H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Purity: 96% CAS No.: 292621-45-5 Molecular Formula: C7H5BrFNO Formula Weight: 218.03 Melting Point: 151-153° MDL No.: MFCD03094432
Formula: C₇H₅BrFNO
Pto. de fusión: 151…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094432
Núm. CAS: 292621-45-5