4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H32645.03 H32645.06
H32645.03EA 43.3 EUR
H32645.03 H32645.06
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Purity: 98% CAS No.: 853771-88-7 Molecular Formula: C8H6BrF3O2 Formula Weight: 271.04 MDL No.: MFCD09907950
Formula: C₈H₆BrF₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09907950
Núm. CAS: 853771-88-7