5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2215-1G
B2215-5G
TCIAB2215-1GEA
24
EUR
TCIAB2215-1G
TCIAB2215-5G
5-Bromo-2-iodobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-iodobenzonitrile
Formula:
C₇H₃BrIN |
Número MDL:
MFCD00672950 Núm. CAS: 121554-10-7 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |