3-Formilbenzoato de metilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
368050010 368050050 368050250
ACRO368050010EA 59.7 EUR
ACRO368050010 ACRO368050050 ACRO368050250
3-Formilbenzoato de metilo 98%
3-Formilbenzoato de metilo
Formula: C₉H₈O₃
Pto. de fusión: 48…55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00189379
Núm. CAS: 52178-50-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 55 °C
GC ≥97.5 %