4-Formilbenzoato de metilo 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
223750100
223750500
ACRO223750100EA
83.9
EUR
ACRO223750100
ACRO223750500
4-Formilbenzoato de metilo 99%
4-Formilbenzoato de metilo
Formula:
C₉H₈O₃ Pto. de fusión: 57…64 °C Pto. de inflamación: 144 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006950 Núm. CAS: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 63 °C |
GC | ≥98.5 % |