4-Formilbenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
T0012-25G T0012-500G T0012-100G
TCIAT0012-25GEA 41 EUR
TCIAT0012-25G TCIAT0012-500G TCIAT0012-100G
4-Formilbenzoato de metilo ≥98.0% (por GC)
4-Formilbenzoato de metilo
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Pto. Ebullición: 135°C
Número MDL: MFCD00006950
Núm. CAS: 1571-08-0
EINECS: 216-385-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba4c0a4197d5ee1dd311319782db216c90ab9fa9&vid=ba4c0a4197d5ee1dd311319782db216c90ab9fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency