Methyl-5-formylsalicylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 5-Formyl-2-hydroxybenzoate
M2082-25G M2082-5G
TCIAM2082-25GEA 104 EUR
TCIAM2082-25G TCIAM2082-5G
Methyl-5-formylsalicylate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Methyl-5-formylsalicylate
Formula: C₉H₈O₄
MW: 180,1574 g/mol
Número MDL: MFCD03840784
Núm. CAS: 41489-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5a89e123d8b4fe2581df83e2d63e63e01b0177b&vid=c5a89e123d8b4fe2581df83e2d63e63e01b0177b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C