4-(Dietilamino)salicilaldehído 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
209480050
209480250
ACRO209480050EA
26.5
EUR
ACRO209480050
ACRO209480250
4-(Dietilamino)salicilaldehído 98%
4-(Dietilamino)salicilaldehído
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,25 g/mol Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003326 Núm. CAS: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Pink to light brown to purple Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 60 to 64 °C |
GC | ≥97.5 % |