4-(Dietilamino)salicilaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Diethylamino)-2-hydroxybenzaldehyde
L11659.06
L11659.14
L11659.06EA
25.1
EUR
L11659.06
L11659.14
4-(Dietilamino)salicilaldehído 99%
4-(Dietilamino)salicilaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 17754-90-4
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 60-64°
Beilstein Reference: 2212234
Formula:
C₁₁H₁₅NO₂ MW: 193,25 g/mol Pto. de fusión: 60…64 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003326 Núm. CAS: 17754-90-4 EINECS: 241-745-3 |