4-(Dietilamino)salicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D1752-25G D1752-250G
TCIAD1752-25GEA 39 EUR
TCIAD1752-25G TCIAD1752-250G
4-(Dietilamino)salicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Dietilamino)salicilaldehído
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Número MDL: MFCD00003326
Núm. CAS: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46465d53dbe22f30e60047e57b1b438d85229e13&vid=46465d53dbe22f30e60047e57b1b438d85229e13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C