3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Chloro-4-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
A10175.06
A10175.14
A10175.06EA
70
EUR
A10175.06
A10175.14
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride ≥98%
3-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 175135-74-7
Molecular Formula: C6H62FN2.HCl
Formula Weight: 197.04
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00052267
Formula:
C₆H₇Cl₂FN₂ MW: 197.04 g/mol Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052267 Núm. CAS: 175135-74-7 |