4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
B22157.06
B22157.14
B22157.22
B22157.06EA
48.6
EUR
B22157.06
B22157.14
B22157.22
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride ≥97%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 2863-98-1
Molecular Formula: C7H7N3.HCl
Formula Weight: 169.61
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 3565486
Formula:
C₇H₈ClN₃ Pto. de fusión: ∼ 243 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00673994 Núm. CAS: 2863-98-1 |