4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A18056.14 A18056.22
A18056.14EA 46.4 EUR
A18056.14 A18056.22
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 4421-08-3 Molecular Formula: C8H7NO2 Formula Weight: 149.15 Melting Point: 85-89° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001820
Formula: C₈H₇NO₂
Pto. de fusión: 85…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001820
Núm. CAS: 4421-08-3
EINECS: 224-589-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III