4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
H0620-25G
H0620-5G
TCIAH0620-25GEA
131
EUR
TCIAH0620-25G
TCIAH0620-5G
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile
Formula:
C₈H₇NO₂ MW: 149.15 g/mol |
Número MDL:
MFCD00001820 Núm. CAS: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN: 3439 ADR: 6.1 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 86.0 to 89.0 deg-C |