4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13723.09
A13723.18
A13723.09EA
59.5
EUR
A13723.09
A13723.18
4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
4-(Dimethylamino)benzhydrazide
Purity: 98+%
CAS No.: 19353-92-5
Molecular Formula: C9H13N3O
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 174-175°
Beilstein Reference: 2210856
Formula:
C₉H₁₃N₃O MW: 179.22 g/mol Pto. de fusión: 174…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014761 Núm. CAS: 19353-92-5 EINECS: 242-985-1 |