Methyl-3-aminosalicylate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H33035.03
H33035.06
H33035.03EA
105
EUR
H33035.03
H33035.06
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Methyl-3-aminosalicylate
Formula:
C₈H₉NO₃ Pto. de fusión: 79…82 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09842614 Núm. CAS: 35748-34-6 |