Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 4-amino-3-hydroxybenzoate
L05687.09 L05687.04
L05687.09EA 323 EUR
L05687.09 L05687.04
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Purity: 98% CAS No.: 63435-16-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.17 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 608716
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,17 g/mol
Pto. de fusión: 118…122 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017093
Núm. CAS: 63435-16-5