Methyl-3-methoxysalicylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-hydroxy-3-methoxybenzoate
M2167-25G
M2167-5G
TCIAM2167-25GEA
215
EUR
TCIAM2167-25G
TCIAM2167-5G
Methyl-3-methoxysalicylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-3-methoxysalicylate
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,1700 g/mol |
Número MDL:
MFCD00239511 Núm. CAS: 6342-70-7 EINECS: 228-737-5 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 66.0 to 70.0 deg-C |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)