Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
L03855.09
L03855.18
L03855.09EA
41.4
EUR
L03855.09
L03855.18
Methyl-4-methoxysalicylate ≥98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 5446-02-6
Molecular Formula: C9H10O4
Formula Weight: 182.18
Melting Point: 47-51°
Boiling Point: 134°/7mm
MDL No.: MFCD00008424
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,18 g/mol Pto. Ebullición: 134 °C (7 mmHg) Pto. de fusión: 47…51 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008424 Núm. CAS: 5446-02-6 EINECS: 226-657-5 |