Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-4-methoxybenzoate
M1797-25G M1797-5G
TCIAM1797-25GEA 72 EUR
TCIAM1797-25G TCIAM1797-5G
Methyl-4-methoxysalicylate ≥99.0% (por GC)
Methyl-4-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00008424
Núm. CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6d733998bea179e88e9f95437157db5d9c24898&vid=d6d733998bea179e88e9f95437157db5d9c24898&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C