Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-5-methoxybenzoate

M2127-25G M2127-5G
TCIAM2127-25GEA 135 EUR
TCIAM2127-25G TCIAM2127-5G
Methyl-5-methoxysalicylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-methoxysalicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
MW: 182,1733 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Número MDL: MFCD00017185
Núm. CAS: 2905-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69ba0da466d1311333f97619aa2c2cbbad630c7b&vid=69ba0da466d1311333f97619aa2c2cbbad630c7b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR