Methyl thiosalicylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-mercaptobenzoate
M1881-25G
M1881-5G
TCIAM1881-25GEA
209
EUR
TCIAM1881-25G
TCIAM1881-5G
Methyl thiosalicylate ≥98.0% (por GC)
Methyl thiosalicylate
Formula:
C₈H₈O₂S MW: 168.21 g/mol Pto. Ebullición: 123°C |
Número MDL:
MFCD00060678 Núm. CAS: 4892-02-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...