4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H26180.03 H26180.06 H26180.14
H26180.03EA 55.9 EUR
H26180.03 H26180.06 H26180.14
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 133115-72-7 Molecular Formula: C7H7F3N2O.HCl Formula Weight: 228.60 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00053033
Formula: C₇H₈ClF₃N₂O
Pto. de fusión: ∼ 225 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053033
Núm. CAS: 133115-72-7
EINECS: None