4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
T2415-1G T2415-5G
TCIAT2415-1GEA 34 EUR
TCIAT2415-1G TCIAT2415-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClF₃N₂O
MW: 228.60 g/mol
Número MDL: MFCD00053033
Núm. CAS: 133115-72-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %