Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
B25438.14
B25438.06
B25438.14EA
171
EUR
B25438.14
B25438.06
Methyl-4-iodsalicylate ≥98%
Methyl-4-iodsalicylate
Purity: 98%
CAS No.: 18179-39-0
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Melting Point: 68-72°
MDL No.: MFCD06797864
Formula:
C₈H₇IO₃ MW: 278,05 g/mol Pto. de fusión: 68…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06797864 Núm. CAS: 18179-39-0 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...