Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
B22048.09 B22048.18
B22048.09EA 49.2 EUR
B22048.09 B22048.18
Methyl-5-iodsalicylate ≥99%
Methyl-5-iodsalicylate
Purity: 99% CAS No.: 4068-75-1 Molecular Formula: C8H7IO3 Formula Weight: 278.05 Melting Point: 75-78° MDL No.: MFCD00016462
Formula: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Pto. de fusión: 75…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016462
Núm. CAS: 4068-75-1