Methyl-5-iodsalicylate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2-hydroxy-5-iodobenzoate
I0539-25G
I0539-5G
TCIAI0539-25GEA
125
EUR
TCIAI0539-25G
TCIAI0539-5G
Methyl-5-iodsalicylate ≥98.0% (por GC)
Methyl-5-iodsalicylate
Formula:
C₈H₇IO₃ MW: 278,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD00016462 Núm. CAS: 4068-75-1 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 78.0 deg-C |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |