5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic Acid
B22178.09
B22178.18
B22178.30
B22178.09EA
29.7
EUR
B22178.09
B22178.18
B22178.30
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid 95%
5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
Purity: 95%
CAS No.: 35453-19-1
Molecular Formula: C8H4I3NO4
Formula Weight: 558.84
Melting Point: 265-270°
MDL No.: MFCD00190167
Formula:
C₈H₄I₃NO₄ MW: 558,84 g/mol Pto. de fusión: 265…270 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00190167 Núm. CAS: 35453-19-1 EINECS: 252-575-4 |