3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
D1288-25ML D1288-5ML
TCIAD1288-25MLEA 377 EUR
TCIAD1288-25ML TCIAD1288-5ML
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Methoxy-N,N-dimethylaniline
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. Ebullición: 123°C
Número MDL: MFCD00051779
Núm. CAS: 15799-79-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c92fb2ce505ed3e86297c5f15a388622c5082ec9&vid=c92fb2ce505ed3e86297c5f15a388622c5082ec9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %