Ácido 2-amino-5-metoxibencenosulfónico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
A1285-25G A1285-500G
TCIAA1285-25GEA 30 EUR
TCIAA1285-25G TCIAA1285-500G
Ácido 2-amino-5-metoxibencenosulfónico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 2-amino-5-metoxibencenosulfónico
Formula: C₇H₉NO₄S
Número MDL: MFCD00035804
Núm. CAS: 13244-33-2
EINECS: 236-224-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce6c5f203a824cbadfbd687fb1268f4c6b5435b2&vid=ce6c5f203a824cbadfbd687fb1268f4c6b5435b2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %