Ácido 3-amino-4-metoxibencenosulfónico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
A0491-25G
A0491-500G
TCIAA0491-25GEA
20
EUR
TCIAA0491-25G
TCIAA0491-500G
Ácido 3-amino-4-metoxibencenosulfónico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-amino-4-metoxibencenosulfónico
Formula:
C₇H₉NO₄S |
Número MDL:
MFCD00035759 Núm. CAS: 98-42-0 EINECS: 202-667-5 UN: 2585 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light red powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0% (calcd.on dried substance) |
Drying loss | max. 5.0 % |
Sulfuric acid | max. 3.0 % |