Ácido 5-amino-2-metoxibencenosulfónico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1177-25G
A1177-5G
TCIAA1177-25GEA
171
EUR
TCIAA1177-25G
TCIAA1177-5G
Ácido 5-amino-2-metoxibencenosulfónico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-amino-2-metoxibencenosulfónico
Formula:
C₇H₉NO₄S |
Número MDL:
MFCD00035760 Núm. CAS: 6470-17-3 EINECS: 229-291-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |