Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclopropyl(phenyl)sulphane
L12321.03
L12321.06
L12321.03EA
29.8
EUR
L12321.03
L12321.06
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98%
Cyclopropyl phenyl sulphide
Purity: 98+%
CAS No.: 14633-54-6
Molecular Formula: C9H10S
Formula Weight: 150.24
Flash Point: 91°(195°F)
Refractive Index: 1.5810
Odour: Stench
Boiling Point: 61-62°/1mm
Beilstein Reference: 2075701
UN No.: 3334
MDL No.: MFCD00009684
Formula:
C₉H₁₀S MW: 150,24 g/mol Pto. Ebullición: 61…62 °C (1 mmHg) Densidad: 1,045 Pto. de inflamación: 91 °C (195 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009684 Núm. CAS: 14633-54-6 ADR: 9,III |