Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Cyclopropyl(phenyl)sulphane
C1014-25G
C1014-5G
TCIAC1014-25GEA
242
EUR
TCIAC1014-25G
TCIAC1014-5G
Cyclopropyl phenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Cyclopropyl phenyl sulphide
Formula:
C₉H₁₀S MW: 150,24 g/mol Pto. Ebullición: 90°C Pto. de inflamación: 91°C |
Número MDL:
MFCD00009684 Núm. CAS: 14633-54-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |