2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-(4-Chlorophenyl)thiazol-2-amine
L14067.03
L14067.06
L14067.03EA
29.1
EUR
L14067.03
L14067.06
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole 98%
2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-99-3
Molecular Formula: C9H7ClN2S
Formula Weight: 210.69
Melting Point: 168-170°
Beilstein Reference: 153889
Formula:
C₉H₇ClN₂S MW: 210,69 g/mol Pto. de fusión: 168…170 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00047058 Núm. CAS: 2103-99-3 |