2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
H54861.MD H54861.03 H54861.06
H54861.MDEA 43.1 EUR
H54861.MD H54861.03 H54861.06
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Purity: 97% CAS No.: 436151-85-8 Molecular Formula: C10H7N3S Formula Weight: 201.25 Beilstein Reference: 15029305 MDL No.: MFCD03407828
Formula: C₁₀H₇N₃S
MW: 201,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407828
Núm. CAS: 436151-85-8