2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Phenylthiazole-2-thiol
L05829.06
L05829.14
L05829.06EA
88.2
EUR
L05829.06
L05829.14
2-Mercapto-4-phenylthiazole ≥98%
2-Mercapto-4-phenylthiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2103-88-0
Molecular Formula: C9H7NS2
Formula Weight: 193.30
Odour: Odourless
Melting Point: 172-175°
Beilstein Reference: 128288
MDL No.: MFCD00014508
Formula:
C₉H₇NS₂ MW: 193,30 g/mol Pto. de fusión: 172…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014508 Núm. CAS: 2103-88-0 EINECS: 218-274-7 |