4,4'-Diiodo-trans-stilbene ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D3094-1G D3094-5G
TCIAD3094-1GEA 92 EUR
TCIAD3094-1G TCIAD3094-5G
4,4'-Diiodo-trans-stilbene ≥97.0% (por GC)
4,4'-Diiodo-trans-stilbene
Formula: C₁₄H₁₀I₂
Núm. CAS: 201861-91-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=208600348aa53c266c99f665e9308e8f8cfc862d&vid=208600348aa53c266c99f665e9308e8f8cfc862d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %