3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
H51126.03 H51126.06 H51126.14
H51126.03EA 50.3 EUR
H51126.03 H51126.06 H51126.14
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
CAS No.: 443776-76-9 Molecular Formula: C13H19BO3 Formula Weight: 234.10 MDL No.: MFCD09266196
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
MW: 234,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09266196
Núm. CAS: 443776-76-9